Merck
291226
Sigma-Aldrich
Diallyl maleate
technical grade, 93%
Synonim(y):
Ester diallilowy kwasu maleinowego
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2OCOCH=CHCOOCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Beilstein:
1725954
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
6.6 (vs air)
ciśnienie pary
4 mmHg ( 25 °C)
Próba
93%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
106-116 °C/4 mmHg
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-6H,1-2,7-8H2/b6-5-
Klucz InChI
ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
Zastosowanie
  • Synthesis and Characterization of Allyl Terpene Maleate Monomer: This study presents a new synthesis route for allyl terpene maleate, differentiating its chemical structure from the typical terpene maleate, which can impact the production of fragrances and flavor industry (Hummel et al., 2019).
  • Platinum-Catalyzed Hydrosilylation in Polymer Chemistry: The inhibitory properties of diallyl maleate in platinum-catalyzed reactions are explored, providing insights into the control of curing processes in polymer manufacturing (Lukin et al., 2020).
  • Polyacrylate Decorating Poly (ethylene terephthalate) Film Surface: A new methyl methacrylate-methyl acrylate-diallyl maleate-maleic acid copolymer was synthesized to enhance the oxygen barrier properties of PET films, which is crucial for packaging applications (Zhong et al., 2021).
  • Preparation and Characterization of DMAA-DAM Gel/Hydrogel: The study focuses on the preparation of a non-aqueous gel using N,N-Dimethyl acrylamide and Diallyl Maleate, aimed at targeted drug release in specific regions of the intestine (Bhuyan et al., 2023).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)