Key Documents
169021
Phenyl disulfide
99%
Synonim(y):
Diphenyl disulfide, NSC 2689
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
mp
58-60 °C (lit.)
rozpuszczalność
xylene: soluble 3%, clear, colorless to yellow
grupa funkcyjna
disulfide
ciąg SMILES
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?