Kluczowe dokumenty
238198
Dimethyl maleate
96%
Synonim(y):
(2Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (Z)-Dimethyl 2-butenedioate, Dimethyl (Z)-but-2-enedioate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤4% dimethyl fumarate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
204-205 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 77.9 g/L at 20 °C
gęstość
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
Klucz InChI
LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Opis ogólny
Dimethyl maleate (DMM) is a reactive dienophile and undergoes ultrasonic irradiation promoted Diels-Alder reaction with substituted furans. Mesoporous siliceous SBA-15-supported Cu catalyzed gas phase hydrogenolysis of DMM to 1,4-butanediol (BDO) has been reported. Aluminium chloride has been reported to accelerate the Diels-Alder reaction of DMM and anthracene. DMM can be synthesized by the esterification of maleic anhydride with sulfuric acid and methanol.
Zastosowanie
- Dissociation of bovine 6S procarboxypeptidase A by reversible condensation with 2,3-dimethyl maleic anhydride: application to the partial characterization of subunit III.: This study explores the dissociation of bovine procarboxypeptidase A using 2,3-dimethyl maleic anhydride, highlighting its applications in the partial characterization of enzyme subunits. The research demonstrates the potential of dimethyl maleate derivatives in protein chemistry and enzyme structure studies. (Puigserver and Desnuelle, 1975).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Skin
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. Since the reaction involves the formation of a cyclic product via a cyclic transition state, it is also referred to as a "cycloaddition".
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.