Merck
729361
Sigma-Aldrich
Dimethyl fumarate-2,3-d2
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCOCD=CDCOOCH3
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
tw
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]\C(=C(\[2H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i3D,4D
Klucz InChI
LDCRTTXIJACKKU-SWIHUIHJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)