Key Documents
278394
3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
98%
Synonim(y):
3,5-Dimethyl-1-hexyne-3-ol, 3,5-Dimethylhexyn-3-ol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.34 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
150-151 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-5-8(4,9)6-7(2)3/h1,7,9H,6H2,2-4H3
Klucz InChI
NECRQCBKTGZNMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1-hexen-3-ol via one-pot palladium-mediated hydrostannylation/Stille cross-coupling.
- 3,5-dimethyl-1-hexyn-3-acetate via esterification with acetic anhydride in a neutral ionic liquid (1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate).
- 3,5-Dimethyl-3-hydroxy-1-hexen-1-yl benzoate via anti-Markovnikov addition of benzoic acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions