Kluczowe dokumenty
E51406
1-Ethynyl-1-cyclohexanol
≥99%
Synonim(y):
(1-Hydroxycyclohexyl)acetylene, (1-Hydroxycyclohexyl)ethyne, 1-Ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Ethynylcyclohexanal, 1-Ethynylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethynylcyclohexane, Ethynylcyclohexanol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
bp
180 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
Klucz InChI
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E51406-10KG | |
E51406-10L | |
E51406-20L | 4061837584480 |
E51406-5ML | |
E51406-1L | 4061838113627 |
E51406-5L | 4061833604205 |
E51406-100ML | 4061833604199 |