Merck
177024
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H10NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
65-66 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H13N/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1H,3-7,9H2
Klucz InChI
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Etynylocykloheksyloamina została wykorzystana w syntezie związków bicyklicznych i tetracyklicznych. Wykorzystano ją również jako substrat w reakcji szeregu alkinów z octanem rtęci(II).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bassetti M and Floris B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 227-233 (1988)
Cyclization reaction of cyclopentadienone with prop-2-yn-1-ol in priority to Diels?Alder reaction.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4235-4239 (2006)