Merck
150223
Sigma-Aldrich
N-Methylpropargylamine
95%
Synonim(y):
3-Methylamino-1-propyne
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CCH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
Beilstein:
1071242
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
2-3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82-84 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
Klucz InChI
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
N-Methylpropargylamine was used in the preparation of dimethyl 4-benzylidene-1-methyl-2-phenyl-pyrrolidine-3,3-dicarboxylate.
Reacts with supercritical carbon dioxide to give 5-alkyidene oxazolidinones.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Ratnaweera et al.
Allergy, 61(8), 1019-1020 (2006-07-27)
A community-based study in the London Borough of Hounslow, which included patients in our District General Hospital (DGH) Paediatric Department, found that most families who had been prescribed adrenaline auto-injectors could not use them properly. This prompted the establishment of
Three-component one-pot synthesis of functionalised Z-4-benzylidene (and alkenylidene) pyrrolidines.
Azoulay S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9311-9314 (2002)
Fan Yang et al.
Nature chemical biology, 14(9), 876-886 (2018-08-19)
Signals from 800 G-protein-coupled receptors (GPCRs) to many SH3 domain-containing proteins (SH3-CPs) regulate important physiological functions. These GPCRs may share a common pathway by signaling to SH3-CPs via agonist-dependent arrestin recruitment rather than through direct interactions. In the present study