Merck
317748
Sigma-Aldrich
N-Allylmethylamine
96%
Synonim(y):
N-Methylallylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.12
Beilstein:
1098387
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
64-66 °C (lit.)
gęstość
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel Wang et al.
Biomacromolecules, 15(11), 4102-4110 (2014-10-01)
Material properties play a key role in the cellular internalization of polymeric particles. In the present study, we have investigated the effects of material characteristics such as water contact angle, zeta potential, melting temperature, and alternative activation of complement on
Hannah C Bygd et al.
Biomaterials, 56, 187-197 (2015-05-03)
Macrophage reprogramming has long been the focus of research in disease therapeutics and biomaterial implantation. With different chemical and physical properties of materials playing a role in macrophage polarization, it is important to investigate and categorize the activation effects of