Kluczowe dokumenty
P50900
Propargylamine
98%
Synonim(y):
2-Propynylamine, 3-Amino-1-propyne
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
≤2.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC#C
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Klucz InChI
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
P50900-1KG | |
P50900-25G | 4061834376064 |
P50900-1G | 4061834376057 |
P50900-250G | 4061833403440 |
P50900-5G | 4061834376118 |