Key Documents
81831
Propargyl bromide solution
purum, ~80% in toluene
Synonim(y):
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Postać
liquid
zawiera
~0.3% magnesium oxide light as stabilizer
stężenie
~80% in toluene
gęstość
1.39 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
alkyl halide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Klucz InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- new arabinogalactan propargyl ethers with degree of substitution (DS) up to 2.8, by propargylation of arabino-3,6-galactan
- conjugated polyelectrolyte with polyacetylene as the backbone and pyridinium as side groups, poly(propargyl pyridinium bromide)
- benzodiazepine derivative, 4-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1H-1,5-benzodiazepin-2(3H)-one
- N(3)-propargylated 2′-deoxyuridine, which can be encorporated in the DNA
- chiral oxygenated acyclic natural products, via distereoselective propargylation of α-hydroxy aldehydes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?