Kluczowe dokumenty
427292
1-Bromo-2-butyne
≥98%
Synonim(y):
1-(Bromomethyl)-2-methylacetylene, 2-Butyn-1-yl bromide, 2-Butynyl bromide, 4-Bromobut-2-yne
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
Klucz InChI
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the synthesis of the following:
- 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride
- mono-propargylated diene derivative
- isopropylbut-2-ynylamine
- allenylcyclobutanol derivatives
- allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane
- allenylindium
- alkynyl alcohols
- axially chiral teranyl compounds
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?