Kluczowe dokumenty
639087
2-Methylallylamine hydrochloride
Synonim(y):
2-Methyl-2-propen-1-amine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
179-184 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].CC(=C)CN
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-4(2)3-5;/h1,3,5H2,2H3;1H
Klucz InChI
IOXCSDPJYGPYFW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
- Preparation of platinum cyclometalated N-heterocyclic carbene complexes with chiral phosphines as catalysts
- Preparation of oxoazetidinylbutenyl acetamides via rhodium-catalyzed hydroformylation
- Preparation of highly monodisperse polymeric particles incorporating polymerizable perylene-bisimide fluorophore
- Additive-free chemoselective acylation with anhydrides for preparation of amides
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?