Merck
T84964
Sigma-Aldrich
Tripropargylamine
98%
Synonim(y):
Tris(2-propynyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(HC≡CCH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
79-85 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCN(CC#C)CC#C
InChI
1S/C9H9N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h1-3H,7-9H2
Klucz InChI
ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Tripropargylamine is widely used in the synthesis of Cu(I) stabilizing ligands such as tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine (THPTA) and tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine (TBTA) for the copper-catalyzed alkyne-azide cycloaddition (CuAAC) click reaction.
It can also be used in the synthesis of anthracene appended tripodal triazole, tris[(9-anthryl benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)methyl]amine as a receptor for fluorescence recognition of Ni2+ in aqueous solution.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Click grafting of alkyne-containing vinyl polymers onto biosynthesized extracellular matrix protein containing azide functionality and adhesion control of human umbilical vein endothelial cells.
Yamada T and Takasu A
Royal Society of Chemistry Advances, 5(52), 41445-41456 (2015)
Analysis and Optimization of Copper?Catalyzed Azide?Alkyne Cycloaddition for Bioconjugation.
Hong V, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(52), 9879-9883 (2009)
A new click-derived tripodal receptor for fluorescence recognition of Ni2+ in aqueous solution.
Zhu J H, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 451, 111-115 (2016)
Cu (II)-Catalyzed Oxidative Formation of 5, 5′-Bistriazoles.
Brassard C J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(24), 12091-12105 (2016)
Qian Zhang et al.
ChemistryOpen, 8(5), 571-579 (2019-05-09)
An azide terminated ethylene oxide-tetrahydrofuran copolymer with urethane segments (ATUPET) as a novel binder pre-polymer, has been prepared through ethylene oxide-tetrahydrofuran random copolymer (PET) end-capping modification via one-pot method. The structure characterization of the modifier has been analyzed by FTIR