Merck
632104
Sigma-Aldrich
1,3-Diethynylbenzene
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(ethynyl)benzene, m-Diethynylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5820 (lit.)
tw
188-189 °C (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h1-2,5-8H
Klucz InChI
PNXLPYYXCOXPBM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Diethynylbenzene may be used to synthesize mono- and di- 1,4-substituted-1,2,3-triazole ligands, which have the property to self-assemble into metallo-cyclic structures in the presence of silver ions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Self-assembly of silver (I) metallomacrocycles using unsupported 1, 4-substituted-1, 2, 3-triazole ?click? ligands"
Gower L.M, et al.
Dalton Transactions, 39(9), 2371-2378 (2010)
Srinivasa R Tala et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1001-1013 (2017-12-20)
The melanocortin system is involved in the regulation of complex physiological functions, including energy and weight homeostasis, feeding behavior, inflammation, sexual function, pigmentation, and exocrine gland function. The five melanocortin receptors that belong to the superfamily of G protein-coupled receptors