Key Documents
767921
1,3,5-Triscarboxyphenylethynylbenzene
≥95%
Synonim(y):
4,4′,4′′-(1,3,5-benzenetriyltri-2,1-ethynediyl)trisbenzoic acid, 4,4′,4′′-[benzene-1,3,5-triyl-tris(ethyne-2,1-diyl)]tribenzoic acid, BTE, H3BTE
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
222-223 (decomposition)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
InChI
1S/C33H18O6/c34-31(35)28-13-7-22(8-14-28)1-4-25-19-26(5-2-23-9-15-29(16-10-23)32(36)37)21-27(20-25)6-3-24-11-17-30(18-12-24)33(38)39/h7-21H,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
Klucz InChI
NIJMZBWVSRWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)