Kluczowe dokumenty
523763
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
99%
Synonim(y):
Kwas 2,6-naftalowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)