Merck
437905
Sigma-Aldrich
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CC6H4C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Beilstein:
2055852
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
213-215 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate is a planar biphenyldicarboxylic acid ester. Crystal data of dimethyl biphenyl-4, 4′-dicarboxylate has been reported.
Zastosowanie
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate may be employed as starting reagent for the synthesis of dimethyl 2-fluoro-and 2,2′-difluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylates.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and properties of luminophores derived from fluorinated biphenyls.
Ol'khovik VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 44(8), 1172-1179 (2008)
Dimethyl biphenyl-4, 4'-dicarboxylate.
Ritzerfeld V, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(7), 1677-1677 (2009)