Kluczowe dokumenty
381071
2-Aminoterephthalic acid
99%
Synonim(y):
Kwas 2-aminobenzeno-1,4-dikarboksylowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
324 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Lanthanide coordination polymers with 1,10-phenanthroline by hydrothermal method.
- Blue-emitting derivatives of 2-aminoterephthalic acid.
- Amino-functionalized Zr-terephthalate (UiO-66), an excellent catalyst for selective synthesis of jasminaldehyde.
- IRMOF-3, a zinc aminoterephthalate metal-organic framework useful as a catalyst for the Knoevenagel condensation of benzaldehyde and ethyl cyanoacetate.
- Polymeric composite membrane with excellent CO2 separation capabilities.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?