8.41467
Kwas 2-bromotereftalowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas 2-bromo-1,4-benzenodikarboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
209-572-8
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3