Kluczowe dokumenty
8.15106
Sigma-Aldrich
Kwas 2-amino-4,6-dichlorobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
rozpuszczalność
1.25 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(cc(c1)Cl)N)C(=O)O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3