Merck
A65182
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol
~5% Water, technical grade, 95%
Synonim(y):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
Beilstein:
505979
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤5% 2-(Methylamino)-2-methyl-1-propanol
~5% Water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4455 (lit.)
przydatny zakres pH
9.0-10.5
pKa (25°C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in an efficient synthesis of 2-oxazolidinones via carbonylation with CO in the presence of salen-cobalt catalysts.
Used to derivatize carboxylic acids for GC analysis and to synthesize 2-oxazolines for further transformations.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron, 49, 9353-9353 (1993)
Erik C B Johnson et al.
Tetrahedron letters, 48(10), 1795-1799 (2007-03-05)
Modification of a peptide-(α)thioester with a sequence of six arginines on the thioester leaving group can render soluble all peptides derived from a polytopic integral membrane protein. This strategy greatly simplifies the synthesis of peptide-(α)thioester building blocks for the total
Journal of Chromatography A, 673, 101-101 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1010-1010 (1992)
Su-Hsia Lin et al.
Chemosphere, 75(10), 1410-1416 (2009-03-18)
The influence of hydrophobicity in flat-plate porous poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and expended polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes on CO(2) recovery using aqueous solutions of piperazine (PZ) and alkanolamine is examined. Experiments were conducted at various gas flow rates, liquid flow rates, and