Kluczowe dokumenty
W355690
Isopropyl myristate
≥98%
Synonim(y):
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint; fatty; oily
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Development of Nanostructured Lipid Carrier-Loaded Flavonoid-Enriched Zingiber officinale.: This research develops nanostructured lipid carriers for flavonoids derived from Zingiber officinale, employing Isopropyl myristate to stabilize these carriers and improve bioactive compound delivery (Shazwani SS et al., 2024).
- Comparative evaluation of physical and chemical enhancement techniques for transdermal delivery of linagliptin.: The study compares various enhancement methods for transdermal drug delivery, including the use of Isopropyl myristate, highlighting its effectiveness in permeation enhancement techniques (Karve T et al., 2024).
- Optimization of Conditions of Zanthoxylum Alkylamides Liposomes by Response Surface Methodology and the Absorption Characteristics of Liposomes in the Caco-2 Cell Monolayer Model.: This research optimizes liposome formulations containing Zanthoxylum alkylamides, with Isopropyl myristate being crucial in liposome stability and absorption characteristics (Wang R et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W355690-20KG | |
W355690-20KG-K | 4061837530296 |
W355690-SAMPLE-K | 4061837536786 |
W355690-1KG | |
W355690-1KG-K | 4061837536779 |
W355690-8KG | |
W355690-8KG-K | 4061835567140 |
W355690-SAMPLE |