Kluczowe dokumenty
W515604
Isopropyl palmitate
≥90%
Synonim(y):
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
oily
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Klucz InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?