Key Documents
464481
2-Octyl-1-dodecanol
97%
Synonim(y):
Octyldodecanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
tw
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?