Merck
O0101000
Octyldodecanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH[(CH2)7CH3]CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
octyldodecanol
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Oktylododekanol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vanessa Alves Pinheiro et al.
Pharmaceutical development and technology, 20(2), 197-203 (2013-11-30)
With the aim of reducing system absorption and consequently, the side effects, and simultaneously select a penetration enhancing, three topical formulations with 0.5% ciclopirox olamine (CO) and 15% of propylene glycol (PG), ethoxydiglycol or oleic acid were developed and evaluated