Merck
PHL89874
Angelicin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-Oxo-(2H)-furo(2,3-h)-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen, NSC 404563
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
Beilstein:
153970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
Klucz InChI
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Angular furocoumarin with diverse photobiological effects. Upon long-wavelength UV irradiation, forms monoadduct with double-stranded DNA and reacts with unsaturated fatty acids. Inhibits DNA and RNA synthesis and cell replication in Ehrlich ascites tumor cells.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)