Merck
402753
Sigma-Aldrich
(−)-β-Pinene
≥99%
Synonim(y):
(-)-beta-pinen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Beilstein:
2038282
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352212
eCl@ss:
39011007
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
~2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −22°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Zastosowanie
(-)-β-Pinene has been used as a standard for the analysis of terpenoid compounds in plant essential oils by GC analysis. It may be used as a building block to synthesize natural products such as grandisol, robustadial and (+)-nopinone. (-)-β-Pinene undergoes hydroformylation in the presence of platinum/tin catalysts to form trans-10-formylpinane.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 30, 6653-6653 (1989)
Reduction of Legionella spp. in water and in soil by a citrus plant extract vapor.
Laird K, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 80(19), 6031-6036 (2014)
Platinum/tin catalyzed hydroformylation of naturally occurring monoterpenes
Gusevskaya EV, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 152(1), 15-24 (2000)
Dual stereoselectivity in the dialkylzinc reaction using (-)-?-pinene derived amino alcohol chiral auxiliaries
Binder CM, et al
The Journal of Organic Chemistry, 74(6), 2337-2343 (2009)
Katie Laird et al.
Applied and environmental microbiology, 80(19), 6031-6036 (2014-07-27)
Legionnaires' disease is a severe form of pneumonia caused by Legionella spp., organisms often isolated from environmental sources, including soil and water. Legionella spp. are capable of replicating intracellularly within free-living protozoa, and once this has occurred, Legionella is particularly