Merck
383783
Sigma-Aldrich
N,N′-Ditridecylperylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H62N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
755.04
Beilstein:
8607257
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
toluene: 10 mg/mL
λmaks.
526 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C50H62N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-51-47(53)39-29-25-35-37-27-31-41-46-42(32-28-38(44(37)46)36-26-30-40(48(51)54)45(39)43(35)36)50(56)52(49(41)55)34-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24,33-34H2,1-2H3
Klucz InChI
XCAZCFDCJHGAIT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dyes and Pigments, 11, 303-303 (1989)
Produkty
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.