Kluczowe dokumenty
776289
N,N′-Bis(3-pentyl)perylene-3,4,9,10-bis(dicarboximide)
98% (HPLC)
Synonim(y):
2,9-Di(pent-3-yl)-anthra[2,1,9-def,6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10-tetrone, N,N′-Bis(ethylpropyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylicdimide, N,N-Bis(ethylpropyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylicdiimide, Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis(1-ethylpropyl)-, PBI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98% (HPLC)
Formularz
powder
mp
>450 °C
λmaks.
524, 488, 457 nm in dichloromethane
ciąg SMILES
CCC(CC)N1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(C(CC)CC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C34H30N2O4/c1-5-17(6-2)35-31(37)23-13-9-19-21-11-15-25-30-26(34(40)36(33(25)39)18(7-3)8-4)16-12-22(28(21)30)20-10-14-24(32(35)38)29(23)27(19)20/h9-18H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
AIPBSZJAQGGCPD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Perylene bisimide dye used for organic photovoltaics (OPVs). A PCE of 1.75% was demonstrated with the solvent vapor annealed films; representing the best among the solar cells based on the single molecule materials.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.