Key Documents
89231
(−)-α-Thujone
≥96.0% (GC)
Synonim(y):
(-)-alpha-Thujone, (1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −19.0±2.0°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
gęstość
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
Klucz InChI
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A six-step total synthesis of α-thujone and d6-α-thujone, enabling facile access to isotopically labelled metabolites: This study presents a concise method for synthesizing α-thujone, useful for creating isotopically labeled derivatives for research purposes (Thamm et al., 2016).
- Enhancement of CD3AK cell proliferation and killing ability by α-thujone: Investigates α-thujone′s ability to enhance the proliferation and cytotoxic activity of CD3AK cells, suggesting potential immunological applications (Zhou et al., 2016).
- α-Thujone exhibits an antifungal activity against F. graminearum by inducing oxidative stress, apoptosis, epigenetics alterations and reduced toxin synthesis: Demonstrates the antifungal effects of α-thujone against Fusarium graminearum, which could make it a valuable alternative to traditional fungicides (Teker et al., 2021).
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?