Kluczowe dokumenty
365645
Andrographolide
98%
Synonim(y):
3-dehydroandrographolide, Andrographis, Andrographiside aglycon
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −126°, c = 1.5 in acetic acid
mp
229-232 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
Klucz InChI
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kandydat na lek oparty na andrografolidach przeciwko szlakowi Keap1-Nrf2 poprzez rygorystyczne badania cheminformatyczne...: Badanie to identyfikuje potencjalne pochodne andrografolidu jako innowacyjnych kandydatów na leki, które celują w szlak Keap1-Nrf2, kluczowy dla mechanizmów obrony antyoksydacyjnej. Podejście to podkreśla wszechstronność związku w opracowywaniu terapii, które mogłyby złagodzić choroby związane ze stresem oksydacyjnym, czyniąc go istotnym obszarem zainteresowania chemików i materiałoznawców zarówno w sektorze akademickim, jak i biotechnologicznym (Jain i Sudandira Doss, 2023).
- Proteomika ilościowa oparta na TMT ujawnia cele andrografolidu w indukowanym przez LPS uszkodzeniu wątroby ..: Badanie zmian proteomicznych wywołanych przez andrografolid w modelach uszkodzenia wątroby oferuje wgląd w jego mechanizmy terapeutyczne, podkreślając jego potencjał jako leczenia stanów zapalnych i chorób wątroby, istotnych dla badań i rozwoju w dziedzinach farmaceutycznych i biochemicznych (Ge et al., 2023).
- Badanie celów i mechanizmów przeciwnowotworowych kowalencyjnie działających produktów naturalnych za pomocą funkcjonalnej proteomiki...: Badanie to ocenia role andrografolidu w kontekście jego właściwości przeciwnowotworowych, zapewniając szczegółową analizę jego interakcji na poziomie molekularnym, niezbędną dla materiałoznawców i chemików pracujących nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi (Zhao i in., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)