172060
Andrographolide
A bicyclic diterpenoid lactone that displays anti-viral, anti-inflammatory, anti-apoptotic, and anti-hyperglycemic properties.
Synonim(y):
Andrographolide, Andro
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
chloroform: methanol (1:1): 10 mg/mL
DMSO: 15 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15?,16?,17?,19+,20?/m1/s1
Klucz InChI
BOJKULTULYSRAS-ZJFCSBQFSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
NF-κB and AP-1 activation
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Chen, J.H., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.67, 1337.
Yu, B.C., et al. 2003. Planta Med.69, 1075.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3