Key Documents
SAB4200757
Anti-PLA2R antibody, Mouse monoclonal
clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, Anti-C-type lectin domain family 13 member C, Anti-M-type receptor, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2R, Anti-Secretory phospholipase A2 receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12-6-5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~180 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2R1(22925)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3