Key Documents
SAB2501500
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2R1 Antibody
goat polyclonal
Synonim(y):
Anti-CLEC13C, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2G1R, Anti-PLA2IR, Phospholipase A2 receptor 1, 180kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
Anti-PLA2R1 antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2R1(22925)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence EKKKDTPKQHGT, from the internal region of the protein sequence according to NP_031392.3; NP_001007268.1; NP_001182570.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifunctional activity of the extracellular domain of the M-type (180 kDa) membrane receptor for secretory phospholipases A2.
Ancian P
Biochemistry (1995)
Endocytic properties of the M-type 180-kDa receptor for secretory phospholipases A2.
Zvaritch E
The Journal of Biological Chemistry (1996)
Cloning and expression of a membrane receptor for secretory phospholipases A2.
Lambeau G
The Journal of Biological Chemistry (1994)
Expanded comparative mapping between man
and rabbit and detection of a new conserved
segment between HSA22 and OCU4
C. Chantry-Darmon
Cytogenetic and genome research (2005)