Merck
664073
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
97%
Synonim(y):
(+)-5,6,7,8-Tetrahydro-8-methylindan-1,5-dione, (+)-7,7a-Dihydro-7α, β-methyl-1,5(6H)-indandione, (S)-(+)-Hajos-Parrish diketone, (S)-Hajos dione, (S)-Hajos ketone, (S)-Hajos-Wiechert ketone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
1619112
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
57-64 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CCC2=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10-5-4-8(11)6-7(10)2-3-9(10)12/h6H,2-5H2,1H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-Hajos-Parrish diketone can be used as a reactant in:
  • The total synthesis of steroidal alkaloids cortistatins.
  • The stereoselective preparation of hydroanthracenol and related polycyclic compounds via Ti(Oi-Pr)4-promoted photoenolization Diels-Alder reaction.
  • The synthesis of γ,γ-disubstituted allyldiboron compounds by reacting with allylic 1,1-diboronate reagents via Cu-catalyzed borylation and 1,2-addition reaction.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)