Merck
462063
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Synonim(y):
(+)-N-Boc-N,O-isopropylidene-D-serinal, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
Beilstein:
3651554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]23/D +90°, c = 1 in chloroform
zanieczyszczenia
<6% methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate (CAS 95715-87-0)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
67 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ciąg SMILES
[H]C(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Employed in the synthesis of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Dave et al.
Amino acids, 24(3), 245-261 (2003-04-23)
Gamma-fluorinated analogues of glutamic acid and glutamine are compounds of biological interest. Syntheses of such compounds are extensively reviewed in this article. 4-fluoroglutamic acid was prepared as a mixture of racemic diastereomers by Michael reaction, inverse-Michael reaction or by electrophilic