Kluczowe dokumenty
D206806
1,1-Diphenylethylene
97%
Synonim(y):
α,α-Diphenylethylene, 1,1-Diphenylethene, 1,1′-Ethenylidenebis[benzene], 1-Phenylethenylbenzene, Rhodium acetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.608 (lit.)
bp
270-271 °C (lit.)
mp
6 °C (lit.)
gęstość
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
Klucz InChI
ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D206806-5G | 4061833561522 |
D206806-10G | 4061837867910 |
D206806-1KG | |
D206806-25G | 4061837867927 |