Merck
117870
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
99%
Synonim(y):
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
774229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid or liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very slightly soluble
acetone: soluble
alcohol: freely soluble
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: soluble
petroleum ether: soluble
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
trans-Anethole is the chief component of several essential oils including star anise, anise seed oil and sweet fennel. It is a commercial flavor substance in baked goods, candy,ice cream, chewing gum, and alcoholic beverages.
Zastosowanie
trans-Anethole was used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain, JYR-1 .
Działania biochem./fizjol.
Naturalnie występująca pochodna fenylopropenu, która jest estrogenna w niższych stężeniach i cytotoksyczna w wyższych stężeniach dla linii komórek nowotworowych. Cytotoksyczność jest związana z metabolizmem trans-anetolu do 4-hydroksy-1-propenylobenzenu.
Major metabolite of trans-anethole in human volunteers was 4-methoxyhippuric acid. It can be metabolized by a Arthrobacter strain (TA13).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jiyoung Ryu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(15), 5954-5958 (2005-07-21)
Bacterial strain JYR-1, which utilizes high concentrations (up to 100 mM) of trans-anethole as the sole source of carbon and energy, was isolated from soil. It grew to OD(600)(nm) = 2.6 with a doubling time of 8 h when grown
S A Sangster et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 17(10), 1223-1232 (1987-10-01)
1. The metabolic fates of the naturally occurring food flavours trans-anethole and estragole, and their synthetic congener p-propylanisole, have been investigated in human volunteers using the [methoxy-14C]-labelled compounds. The doses used were close to those encountered in the diet, 1
Ching Hui Chen et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(8-9), 763-767 (2012-04-03)
Many traditional Chinese medicines target the treatment of inflammation which is emerging to be a critical component to cancer development and progression. The key aromatic compound in star anise anethole has demonstrated both anti and pro-cancerous effects depending on the
Santanu Bhadra et al.
Fitoterapia, 82(3), 342-346 (2010-11-16)
Illicium verum is a well known spice in traditional Indian system for its therapeutic potential. The present study was aimed to evaluate the acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase inhibitory (BChE) activity of standardized extracts of I. verum and its oil. Present
Masahiro Yutani et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(11), 1707-1713 (2011-07-02)
trans-Anethole (anethole), a major component of anise oil, has a broad antimicrobial spectrum with antimicrobial activity relatively weaker than those of well-known antibiotics, and significantly enhances the antifungal activity of polygodial and dodecanol against the baker's yeast Saccharomyces cerevisiae and