Merck
W208604
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Numer FEMA:
2086
Beilstein:
774229
Numer WE:
Nr Rady Europy:
183
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.010
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
trans-anethole
Organoleptyczne
anise; sweet
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
  • Anti-oral streptococci and anti-biofilm properties of Etlingera pavieana essential oil and its bioactive compounds proposed for an alternative herbal mouthwash.: This study evaluates the antimicrobial properties of Etlingera pavieana essential oil, identifying trans-anethole as a key bioactive compound with potential applications in oral hygiene products (Wongsariya et al., 2024).
  • Efficacy and safety of aniseed powder for treating gastrointestinal symptoms of COVID-19: a randomized, placebo-controlled trial.: The trial highlights the therapeutic potential of aniseed powder, rich in trans-anethole, for alleviating gastrointestinal symptoms in COVID-19 patients (Mosaffa-Jahromi et al., 2024).
  • Transcriptomic and biochemical analyses revealed antifungal mechanism of trans-anethole on Aspergillus flavus growth.: This research elucidates the antifungal mechanism of trans-anethole against Aspergillus flavus, suggesting its potential application in controlling fungal contamination in food and agriculture (Lei et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Naturally occurring phenylpropene derivative that is estrogenic at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations to cancer cell lines. The cytotoxicity is related to the metabolism of trans-anethole to 4-hydroxy-1-propenylbenzene.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ching Hui Chen et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(8-9), 763-767 (2012-04-03)
Many traditional Chinese medicines target the treatment of inflammation which is emerging to be a critical component to cancer development and progression. The key aromatic compound in star anise anethole has demonstrated both anti and pro-cancerous effects depending on the
Santanu Bhadra et al.
Fitoterapia, 82(3), 342-346 (2010-11-16)
Illicium verum is a well known spice in traditional Indian system for its therapeutic potential. The present study was aimed to evaluate the acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase inhibitory (BChE) activity of standardized extracts of I. verum and its oil. Present
Masahiro Yutani et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(11), 1707-1713 (2011-07-02)
trans-Anethole (anethole), a major component of anise oil, has a broad antimicrobial spectrum with antimicrobial activity relatively weaker than those of well-known antibiotics, and significantly enhances the antifungal activity of polygodial and dodecanol against the baker's yeast Saccharomyces cerevisiae and
Josenilda Malveira Cavalcanti et al.
Journal of ethnopharmacology, 144(2), 240-247 (2012-09-25)
Croton zehntneri is a Euphorbiaceae species native to northeastern Brazil, where teas and beverages made from Croton zehntneri leaves are used as healing agents. To our knowledge, there is no experimental study supporting this claim of pharmacological activity. Full-thickness excisional
Hong-Ik Cho et al.
Journal of natural products, 76(9), 1717-1723 (2013-08-22)
The aim of this study was to investigate the hepatoprotective effect of anethole (trans-anethole, 1), a major component of Foeniculum vulgare, and its molecular mechanism during ischemia/reperfusion (I/R). Mice were subjected to 60 min of partial hepatic ischemia followed by