Merck
W224901
Sigma-Aldrich
L-Carvone
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer FEMA:
2249
Beilstein:
2206714
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.147
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]20/D −61°, neat
skład
contains IFRA restricted Carvone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
227-230 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
carvone
Organoleptyczne
herbaceous; spearmint
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Maria Lundin Johnson et al.
Food & function, 8(4), 1627-1640 (2017-03-16)
Two different food grade functionalised porous calcium carbonates (FCC), with different pore size and pore size distributions, were characterised and used as carrier materials to increase the dissolution rate of poorly soluble flavouring compounds in aqueous solution. The loading level
Raul Conde et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 18(14), 1197-1201 (2011-08-02)
There is no universally accepted and effective prophylaxis of migraine headache episodes. Thus we aimed to investigate the effects of Lippia alba (Mill.) N. E. Brown, an herb with many effects on central nervous system, on pain frequency and intensity
Marta Goretti et al.
Bioresource technology, 121, 290-297 (2012-08-04)
Response surface methodology was applied in optimizing the asymmetric bioreduction of (4S)-(+)-carvone to dihydrocarvone (with low incidence of unsought side reactions) by using whole-cells of Cryptococcus gastricus. A factorial design (2(5)) including five independent variables was performed: X(1)=incubation time; X(2)=pH;
Philipp Klahn et al.
Organic letters, 14(5), 1250-1253 (2012-02-14)
The total synthesis of (+)-cyperolone, an eudesmane-derived sesquiterpenoid from Cyperus rotundus, is described. The de novo synthesis was accomplished via a 15 step sequence starting from (R)-(-)-carvone. The synthetic route features a platinum-catalyzed cycloisomerization to rapidly construct the bicyclic core
Elissavet E Anagnostaki et al.
Organic letters, 15(1), 152-155 (2012-12-22)
The synthesis of hydroxyelemane 5 from (R)-carvone and its utilization as a common synthetic scaffold to produce structurally diverse germacrane and guaiane sesquiterpenes are described. A highly enantio- and stereoselective biomimetic tandem oxy-Cope/ene rearrangement was used as the key reaction