Merck
W224707
Sigma-Aldrich
L-Carveol, mixture of cis and trans
≥95%, FG
Synonim(y):
(−)-Carveol, mixture of isomers, p-Mentha-6,8-dien-2-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer FEMA:
2247
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2027
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.062
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
minty; herbaceous
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]22/D −115°, c = 1 in chloroform
skład
contains IFRA restricted Carvone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
carvone
Organoleptyczne
minty; herbaceous
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
Klucz InChI
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
L-Carveol, mixture of cis and trans is a cyclic terpene alcohol that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.{80
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 520-521 (1997)
Moshe Parnas et al.
Cell calcium, 45(3), 300-309 (2009-01-13)
Transient receptor potential (TRP) channels are essential components of biological sensors that detect changes in the environment in response to a myriad of stimuli. A major difficulty in the study of TRP channels is the lack of pharmacological agents that
Jenna L E Morrish et al.
Biotechnology and bioengineering, 101(5), 946-956 (2008-06-12)
In an effort to improve reactor performance and process operability, the microbial biotransformation of (-)-trans-carveol to (R)-(-)-carvone by hydrophobic Rhodococcus erythropolis DCL14 was carried out in a two phase partitioning bioreactor (TPPB) with solid polymer beads acting as the partitioning
Tomoko Iizuka et al.
Drugs in R&D, 11(2), 191-205 (2011-06-18)
In Japan, when pharmaceutical companies launch a new drug, they are obligated to conduct a post-marketing survey to evaluate the safety and efficacy of the drug in accordance with Good Post-Marketing Surveillance Practice under Article 14-4 (re-examination) of the Pharmaceutical
Jenna L E Morrish et al.
Biotechnology and bioengineering, 101(4), 768-775 (2008-05-15)
The microbial biotransformation of (-)-trans-carveol to the flavor and fragrance compound (R)-(-)-carvone by Rhodococcus erythropolis DCL14 was carried out in a 3 L two phase partitioning bioreactor with an immiscible liquid second phase in an effort to improve upon the