Merck
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Synonim(y):
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Numer FEMA:
2250
Beilstein:
2330666
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2063
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.215
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]20/D -50°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; minty; sweet
ciąg SMILES
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
Klucz InChI
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W225002-100G
W225002-250G-K
W225002-SAMPLE-K4061837544248
W225002-100G-K4061837544217
W225002-10KG-K4061837544224
W225002-1KG
W225002-1KG-K4061837544231
W225002-250G
W225002-SAMPLE