Kluczowe dokumenty
W332801
2-Acetylthiazole
≥99%, FG
Synonim(y):
1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone, 2- acetyl-1,3-thiazole
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
hazelnut; nutty; peanut; popcorn; roasted
ciąg SMILES
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W332801-100G-K | 4061837820403 |
W332801-1KG | |
W332801-SAMPLE | |
W332801-100G | |
W332801-1KG-K | 4061837535697 |
W332801-5KG | |
W332801-5KG-K | 4061837820410 |
W332801-SAMPLE-K | 4061837535703 |