Kluczowe dokumenty
W327204
2,5-Dimethylpyrazine
≥98%, FG
Synonim(y):
Ketine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; nutty; woody; earthy
ciąg SMILES
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Engineering Escherichia coli for high-yielding 2,5-Dimethylpyrazine synthesis from L-Threonine by reconstructing metabolic pathways and enhancing cofactors regeneration.: This study details the genetic engineering of *E. coli* to enhance the production of 2,5-Dimethylpyrazine from L-Threonine. By reconstructing metabolic pathways and improving cofactor regeneration, the researchers achieved higher yields, presenting a significant advancement for industrial bioproduction of this compound (Liu et al., 2024).
- Pyrazines Biosynthesis by Bacillus Strains Isolated from Natto Fermented Soybean.: This research explores the natural biosynthesis of pyrazines, including 2,5-Dimethylpyrazine, by *Bacillus* strains isolated from natto. The findings contribute to understanding the microbial production of flavor compounds and their potential applications in food biotechnology (Klosowski et al., 2021).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W327204-100G-K | 4061837528675 |
W327204-100G | |
W327204-1KG | |
W327204-1KG-K | 4061838093714 |
W327204-500G | |
W327204-500G-K | 4061838193193 |
W327204-SAMPLE | |
W327204-SAMPLE-K | 4061837528682 |