Merck
288411
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.16
Beilstein:
109803
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Acetylotiazol jest jednym ze składników wina i został oznaczony ilościowo za pomocą GC-MS. Występuje również w olejku lotnym z Boletopsis leucomelas (Pers.) Fayod.
Zastosowanie
2-Acetylthiazole was used in the preparation of triazolothiazoles, chiral alcohols and in aldol condensation reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5294-5294 (1991)
Harald Keim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(21), 5803-5807 (2002-10-03)
Qualitative and quantitative analyses of N-heterocycle compounds were conducted by using a liquid-liquid extraction followed by additional chemical silica gel purification and injection into a gas chromatographic (GC) column coupled to a nitrogen-phosphorus detector (NPD). The purified extract fraction was
Sota Nosaka et al.
Journal of oleo science, 63(6), 577-583 (2014-06-03)
The volatile oil from Boletopsis leucomelas (Pers.) Fayod was extracted by hydrodistillation with diethylether, and the volatile components of the oil were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The oil contained 86 components, representing 87.5% of the total oil. The main
Tetrahedron, 47, 2851-2851 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 243-243 (1991)