Merck
199419
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylpyrazine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,5-trimetylopirazyna jest obecna w brązowym serze.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R D Divine et al.
Journal of dairy science, 95(5), 2347-2354 (2012-05-01)
Brown pigmentation can occasionally form in Parmesan cheese during the ripening process, creating an unappealing appearance and associated off-flavors. The browning reactions proceed at refrigerated temperatures and in the relative absence of reducing sugar, contrary to typical Maillard browning. Residual
Deng-Rong Xiao et al.
Scientific reports, 5, 17120-17120 (2015-11-27)
The aroma attributes of sulfurous, mushroom and earthy are the most important characteristics of the aroma of Tuber melanosporum. However, these three aroma attributes are absent in the T. melanosporum fermentation system. To improve the quality of the aroma, repeated
JianCai Zhu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(34), 7499-7510 (2015-08-11)
The aroma profile of oolong tea infusions (Dongdingwulong, DDWL; Tieguanyin, TGY; Dahongpao, DHP) were investigated in this study. Gas chromatography-olfactometry (GC-O) with the method of aroma intensity (AI) was employed to investigate the aroma-active compounds in tea infusions. The results
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde