Kluczowe dokumenty
131946
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, mixture of isomers
99%
Synonim(y):
1,3-dihydroksy-2,2,4,4-tetrametylocyklobutan, 2,2,4,4-tetrametylo-1,3-cyklobutandiol, 2,2,4,4-tetrametylo-1,3-cyklobutanodiol, 2,4-dihydroksy-1,1,3,3-tetrametylocyklobutan
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
bp
210-215 °C (lit.)
mp
126-129 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O
InChI
1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3
Klucz InChI
FQXGHZNSUOHCLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)