Merck
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctanediol
98%
Synonim(y):
cis-1,5-cyklooktanodiol
About This Item
Wzór liniowy:
C8H14(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
Klucz InChI
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
Zastosowanie
Do syntezy cis-1,5-diaminocyklooktanu wykorzystano cis-1,5-diaminocyklooktanodiol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.