345571
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Synonim(y):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, Hhpp, TBD
About This Item
Próba
98%
Postać
crystals
mp
125-130 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
organic solvents: soluble
water: soluble
ciąg SMILES
C1CNC2=NCCCN2C1
InChI
1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
Klucz InChI
FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges